GF42214137
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
rod, 200mm x 12.7mm diameter
Synonim(y):
NI147930
About This Item
Polecane produkty
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 422-141-37
dł. × śr.
200 mm × 12.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.