Key Documents
GF09350423
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 100 x 100mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI130300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 093-504-23
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)