GF04953832
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 50mm x 12.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI047910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 049-538-32
dł. × śr.
50 × 12.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF04953832-2EA | 4061829960070 |
GF04953832-1EA | 4061825419152 |
GF04953832-5EA | 4061831011067 |