Kluczowe dokumenty
HPA015625
Sigma-Aldrich
Anti-TIMD4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4 precursor, Anti-T-cell membrane protein 4, Anti-TIM-4, Anti-TIMD-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
VFTTANTCLSLTPSTLPEEATGLLTPEPSKEGPILTAESETVLPSDSWSSVESTSADTVLLTSKESKVWDLPSTSHVSMWKTSDSVSSPQPGASDTAVPEQNKTTKTGQMDGIPMSMKNEMP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMD4(91937)
Immunogen
T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
T-komórkowa immunoglobulina i domena mucyny zawierająca 4 (TIMD-4) jest białkiem kodowanym przez gen TIMD4 u ludzi i reguluje układ odpornościowy. Może być ono zaangażowane w indukcję limfocytów Treg w glejakach i reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Polimorfizm tego genu jest również związany z astmą.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72424
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Liu et al.
Burns : journal of the International Society for Burn Injuries, 46(3), 652-662 (2019-11-05)
Sepsis is the leading cause of death in burn patients. Monocytes/macrophages rapidly exhibit impaired production of proinflammatory cytokines and an elevated generation of anti-inflammatory cytokines in septic patients with immunosuppression. However, the expression patterns of Tim4 and Nod-like receptor protein
Yuzuru Sakamoto et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 50(4), 466-477 (2019-12-07)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a leading cause of liver disease worldwide. Because liver fibrosis is associated with the long-term prognosis of patients with NAFLD, there is an urgent need for non-invasive markers of liver fibrosis. Sialic acid-binding immunoglobulin-like
Bobby L Johnson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(10 Pt B), 2554-2563 (2017-01-22)
Although advances in medical care have significantly improved sepsis survival, sepsis remains the leading cause of death in the ICU. This is likely due to a lack of complete understanding of the pathophysiologic mechanisms that lead to dysfunctional immunity. Neutrophil
Lunshan Xu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(42), 36694-36699 (2011-09-08)
Tumor tolerance plays a critical role in tumor growth and escape from immune surveillance. The mechanism of tumor tolerance development is not fully understood. Regulatory T cells (Tregs) play a critical role in tumor tolerance. TIM4 (T cell immunoglobulin- and
J Xu et al.
International journal of immunogenetics, 39(5), 409-413 (2012-02-23)
The T-cell immunoglobulin and mucin domains 1 (TIM-1) and 3 (TIM-3) have been shown to be associated with susceptibility to rheumatoid arthritis (RA) in many ethnicities. In this study, we investigated the rs7700944 polymorphism of the intron region of TIM-4