GF56726893
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
ES303100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 567-268-93
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56726893-2EA | 4061825057682 |
GF56726893-1EA | 4061825057675 |
GF56726893-5EA | 4061825057699 |