GF55588731
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 5 mm, size 100 × 100 mm
Synonim(y):
ES303050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-887-31
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55588731-10EA | 4061825036243 |
GF55588731-5EA | 4061825036274 |
GF55588731-1EA | 4061825036250 |
GF55588731-2EA | 4061825036267 |