Kluczowe dokumenty
GF13687241
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Synonim(y):
ES303021
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 136-872-41
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
2 mm
kolor
clear clear
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)