GF23212471
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonim(y):
ES301532
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 232-124-71
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF23212471-5EA | 4061825032634 |
GF23212471-10EA | 4061825032603 |
GF23212471-1EA | 4061825032610 |
GF23212471-2EA | 4061825032627 |