Kluczowe dokumenty
GF52673250
Copper
tube, 200mm, outside diameter 1.75mm, inside diameter 0.33mm, wall thickness 0.71mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Copper, CU007310
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 526-732-50
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.71 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.75 mm × 0.33 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)