Key Documents
GF51389264
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 500 mm, wall thickness 2 mm
Synonim(y):
SI617550
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 513-892-64
Długość
500 mm
śr. zewn.
40 mm
grubość ścianki
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com