GF50260328
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonim(y):
FF215140
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 502-603-28
dł. × śr.
100 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50260328-1EA | 4061825474632 |