Key Documents
GF63756153
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm wire, 0.5mm diameter, annealed, straight wire
Synonim(y):
FF215313
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 637-561-53
dł. × śr.
1000 mm × 0.5 mm