Kluczowe dokumenty
GF47241042
Platinum
powder, max. particle size 45 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonim(y):
PT006015
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 472-410-42
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
masa
1 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)