GF44251499
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 6mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI160251
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 442-514-99
rozmiar × grubość
6 mm × 0.075 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF44251499-50EA | 4061831024944 |
GF44251499-10EA | 4061829929954 |
GF44251499-20EA | 4061829983086 |