Key Documents
GF43107678
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607920
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 431-076-78
Długość
200 mm
średnica
12.7 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com