Kluczowe dokumenty
GF15012177
Boron nitride
rod, 25.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607950
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 150-121-77
Długość
100 mm
średnica
25.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)