Kluczowe dokumenty
Z740529
KDS Legato 180, dual syringe picoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.01
Właściwości
CE compliant
accuracy± 0.35%
1 channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 788180
Parametry
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
rozmiar
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
pojemność
0.0005-10 mL
masa
2.66 kg (5.9 lb)
Opis ogólny
Podwójna strzykawka infuzyjna/wyciągowa zoptymalizowana pod kątem niskiego przepływu z opcjami 2 programów. 50 kroków każdy. Obsługuje strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 10 ml. Definiowane przez użytkownika szybkości przepływu z możliwością wyboru objętości docelowej lub wartości czasu w celu kontrolowania całkowitej objętości infuzji.
Cechy:
  • Mieści jedną lub dwie strzykawki od 0,5 μL do 10 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 30 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB
  • Interfejs I/O i TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
  • Programowalny
Cechy i korzyści
  • Mieści jedną lub dwie strzykawki o pojemności od 0,5 μL do 10 ml
  • Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
  • Niezrównana łatwość obsługi
  • Funkcja blokady panelu dotykowego
  • Podświetlenie LED na panelu przednim
  • W pełni metalowa obudowa
  • Wbudowany stolik na strzykawki
  • Siła liniowa do 30 funtów
  • Zaawansowane techniki mikrokrokowe
  • Wbudowany interfejs RS485
  • Port USB I/O i interfejs TTL
  • Tryb pracy ciągłej
  • Zapora przeciwwypływowa
  • Programowalny
Informacje prawne
Legato is a trademark of KD Scientific
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)