GF41015113
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI100280
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 410-151-13
dł. × szer. × grubość
0.1 m × 100 mm × 0.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41015113-1EA | 4061825449395 |