Key Documents
GF35512725
Yttrium
wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, 99.9%
Synonim(y):
Yttrium, Y 005110
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 355-127-25
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.05 m × 1.0 mm
tw
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)