Kluczowe dokumenty
GF39723239
Vanadium
wire reel, 0.5m, diameter 0.1mm, as drawn, 99.8%
Synonim(y):
Vanadium, V 005105
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 397-232-39
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.5 m × 0.1 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)