Kluczowe dokumenty
GF40989628
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Synonim(y):
NI716010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 409-896-28
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)