GF37251277
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Synonim(y):
PT015148
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 372-512-77
Długość
0.1 m
średnica
0.38 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37251277-1EA | 4061821146786 |