Kluczowe dokumenty
GF47649044
Platinum
wire reel, 0.2m, diameter 0.002mm, wollaston, 99.9%
Synonim(y):
Platinum, PT005103
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 476-490-44
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.2 m × 0.002 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47649044-1EA | 4061825399959 |