GF70529104
Platinum/Rhodium
wire, 0.015 mm diameter, Pt87%/Rh13%, length 5 m, temper annealed
Synonim(y):
PT035050
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 705-291-04
Długość
5 m
średnica
0.015 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF70529104-1EA | 4061821150523 |