Key Documents
GF69897571
Platinum/Rhodium
wire, 0.38 mm diameter, Pt90%/Rh10%, length 0.2 m, temper annealed
Synonim(y):
PT015148
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 698-975-71
Długość
0.2 m
średnica
0.38 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com