GF36774209
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Synonim(y):
SU346320
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 367-742-09
masa
500 g
kolor
natural
nominalna wielkość granulek
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36774209-1EA | 4061825093574 |