Merck
GF36023015
Palladium
powder, max. particle size 150 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Synonim(y):
PD006012
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 360-230-15
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
masa
1 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com