Kluczowe dokumenty
GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
Synonim(y):
AG096100
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 355-921-49
masa
5 g
maks. wielkość bryłki
4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF35592149-1EA4061821146649