Key Documents
GF29321030
Silicon
sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonim(y):
SI006805
About This Item
Polecane produkty
Postać
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 293-210-30
średnica
0.48 mm
tw
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)