Key Documents
GF27383777
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonim(y):
SI637500
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 273-837-77
Długość
150 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)