GF25090916
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 20 m, filament diameter 0.1 microns
Synonim(y):
CU805100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99.96%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 250-909-16
Długość
20 m
Średnica
0.1 μm , filament diameter
średnica
0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25090916-1EA | 4061821156532 |