Kluczowe dokumenty
GF26289939
Copper
mesh, 65x65mm, nominal aperture 0.2mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.0125mm, 118 wires/inch, open area 88%, electro-formed mesh
Synonim(y):
Copper, CU008720
About This Item
Polecane produkty
Formularz
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 262-899-39
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Średnica
0.0125 mm , 118 wires/inch
rozmiar × wielkość nominalna otworu × grubość
65x65 mm × 0.2 mm × 0.004 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)