Key Documents
GF23720161
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 2m coil, 0.05mm thickness
Synonim(y):
NI030250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 237-201-61
dł. × grubość
2 m × 0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)