Kluczowe dokumenty
GF14266346
Copper
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Synonim(y):
CU006100
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 142-663-46
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)