Kluczowe dokumenty
GF60058346
Copper
sphere, 1000pcs, diameter 3.0mm, precision sphere grade 200
Synonim(y):
Copper, CU006840
About This Item
Polecane produkty
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 600-583-46
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Średnica
3.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)