Kluczowe dokumenty
GF23463165
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.38 mm diameter, length 1 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145440
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 234-631-65
Długość
1 m
średnica
0.38 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)