Merck
GF22793373
Erbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Synonim(y):
ER006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Er
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141603
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 227-933-73
rezystywność
86 μΩ-cm, 20°C
masa
10 g
maks. wielk. cząst.
500 μm
tw
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
gęstość
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Klucz InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)