Kluczowe dokumenty
GF18382248
Erbium
rod, 50mm, diameter 2.0mm, cast, 99%
Synonim(y):
Erbium, ER007905
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 183-822-48
rezystywność
86 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 2.0 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
gęstość
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Klucz InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)