Merck
GF54698451
Dysprosium
powder, 1g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonim(y):
Dysprosium, DY006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Dy
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 546-984-51
rezystywność
89 μΩ-cm, 20°C
średnia wielkość cząstek
500 μm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
gęstość
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Klucz InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chelates of gadolinium and dysprosium as contrast agents for MR imaging.
S M Rocklage et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 3(1), 167-178 (1993-01-01)
MRI contrast agents based on dysprosium or holmium.
Małgorzata Norek et al.
Progress in nuclear magnetic resonance spectroscopy, 59(1), 64-82 (2011-05-24)
Sabine Tricot et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 87(4), 357-368 (2015-02-24)
The recent introduction of mass cytometry, a technique coupling a cell introduction system generating a stream of single cells with mass spectrometry, has greatly increased the number of parameters that can be measured per single cell. As with all new
Daiki Goto et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(11), 1143-1149 (2015-11-13)
It is difficult to control the electrophoretic mobility in order to obtain high resolution among saccharides in complex samples. We report herein on a new affinity capillary electrophoresis (ACE) method for an anionic monosaccharide, N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac), which is important
Bieke Onghena et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(30), 11566-11578 (2014-06-19)
The ionic liquid choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [Chol][Tf2N], was used for the extraction of neodymium(III), in combination with choline hexafluoroacetylacetonate, [Chol][hfac], as the extractant. The binary mixture of [Chol][Tf2N] and water shows temperature-dependent phase behavior, with an upper critical solution temperature of