Kluczowe dokumenty
GF15099767
Erbium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Erbium, ER005110
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 150-997-67
rezystywność
86 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
50 mm × 1.0 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
gęstość
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Klucz InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF15099767-1EA | 4061825397726 |