Kluczowe dokumenty
GF93107189
Erbium
rod, 100mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Synonim(y):
ER007920
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 931-071-89
rezystywność
86 μΩ-cm, 20°C
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
gęstość
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Klucz InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)