Kluczowe dokumenty
GF20558022
Germanium
sheet, 25x25mm, thickness 3.0mm, polycrystalline, 99.999%
Synonim(y):
Germanium, GE003130
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 205-580-22
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 3.0 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)