Kluczowe dokumenty
GF04605780
Germanium
rod, 6mm, diameter 6.0mm, single crystal, 100%
Synonim(y):
Germanium, GE007930
About This Item
Polecane produkty
Próba
100%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 046-057-80
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
dł. × śr.
6 mm × 6.0 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)