Key Documents
GF13963653
Brass
powder, Cu 70%/Zn 30%, max. particle size 100 micron, 0.5_kg, condition atomized
Synonim(y):
CU086011
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 139-636-53
maks. wielk. cząst.
100 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)