05-637
Przeciwciało anty-Bmi-1, klon F6
clone F6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Białko palca RING grupy Polycomb 4, białko palca RING 51
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse, rabbit
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMI1(648)
Opis ogólny
Kilka linii dowodów wskazuje na udział Bmi1 w procesie nowotworzenia. Po pierwsze, Bmi1 współpracuje z c-Myc w generowaniu chłoniaków u podwójnie transgenicznych myszy. Po drugie, Bmi1 blokuje starzenie i unieśmiertelnia mysie fibroblasty zarodkowe, choć nie ludzkie fibroblasty, a w połączeniu z aktywowanym genem H-ras prowadzi do transformacji nowotworowej. Po trzecie, gen BMI1 ulega amplifikacji w niektórych chłoniakach z komórek płaszcza i ulega nadekspresji w podgrupie niedrobnokomórkowego raka płuc, raka jelita grubego, szpiczaka mnogiego i rdzeniaka, ale nie w glejakach. Po czwarte, transformacja ludzkich krwiotwórczych komórek progenitorowych przez onkogenne białko fuzyjne E2a-Pbx1 wymaga Bmi1. Rzeczywiście, w oparciu o listę genów ulegających różnej ekspresji w mysim modelu przerzutowego raka prostaty na tle genetycznym typu dzikiego i z niedoborem bmi1, zidentyfikowano ostatnio sygnaturę genów, która może przewidywać odpowiedź na terapię i przeżycie w wielu typach raka.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Biologia chromatyny
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Lizat całych komórek U2OS, ekstrakt jądrowy K-562, zarodki 0-4-godzinne lub zarodki 12-24-godzinne
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane