GF13282141
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm, tolerance 0.15
Synonim(y):
OX303010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 132-821-41
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF13282141-2EA | 4061825031743 |
GF13282141-10EA | 4061825031729 |
GF13282141-1EA | 4061825031736 |
GF13282141-5EA | 4061825031750 |