GF56444407
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), granule, 3 mm nominal granule size, weight 0.5 kg, natural
Synonim(y):
OX316310
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 564-444-07
masa
0.5 kg
kolor
natural
nominalna wielkość granulek
3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56444407-1EA | 4061825097138 |