GF12107887
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 200 mm, temper unannealed
Synonim(y):
FE187930
About This Item
Polecane produkty
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 121-078-87
Długość
200 mm
średnica
16 mm
1 of 4
Ta pozycja | GF51505264 | GF82063032 | GF58365041 |
---|---|---|---|
Goodfellow 121-078-87 | Goodfellow 515-052-64 | Goodfellow 820-630-32 | Goodfellow 583-650-41 |
200 mm | 50 mm | - | 100 mm |
16 mm | 16 mm | - | 16 mm |
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)