GF11427409
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.4 mm, size 200 × 200 mm, natural
Synonim(y):
SU321400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 114-274-09
rozmiar
200 × 200 mm
grubość
0.4 mm
kolor
natural
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11427409-10EA | 4061825031248 |
GF11427409-2EA | 4061825031262 |
GF11427409-1EA | 4061825031255 |
GF11427409-5EA | 4061825031279 |