Merck
R4268
Sigma-Aldrich
RNA Sample Loading Buffer
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161703
NACRES:
NA.25
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
1.25 ×
metody
electrophoresis: suitable
obecność zanieczyszczeń
RNase, none detected
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
Opis ogólny
RNA loading buffer is used as a tracking dye during RNA electrophoresis. The RNA loading dye has a slight negative charge and will migrate the same direction as RNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The rate of migration varies with gel composition. Dilute 1:3 to 1:6 with sample, heat to 65C for ten minutes and chill on ice before loading.
Zastosowanie
RNA sample loading buffer is especially formulated for electrophoresis of RNA on formaldehyde-agarose gels with or without ethidium bromide. Ethidium bromide is not recommended for gel staining prior to Northern blot detection because the presence of ethidium bromide in agarose gels or the loading buffer can cause poor transfer efficiency.
Suitable for use with formaldehyde-agarose gels used in Northern blotting procedures.
RNA Sample Loading Buffer has been used as a sample loading buffer in northern blot.
Komponenty
Deionized formamide 62.5% (v/v), formaldehyde 1.14 M, bromphenol blue 200 μg/mL, xylene cyanole 200 μg/mL, MOPS-EDTA-sodium acetate at 1.25× working concentration.
RNA loading buffer contains 62.5% deionized formamide, 1.14M formaldehyde, 200 μg/ml bromphenol blue, 200 μg/ml xylene cyanole, and 50 μg/ml ehtidium bromide in MOPS-EDTA-sodium acetate at 1.25x working concentration.
Ilość
Recommended usage: Add 1 volume sample to 2-5 volumes of sample loading buffer and mix well. The sample should be heated to 65 °C for 10 minutes, and then chilled on ice immediately before loading on the gel.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Dennis L Stevens et al.
The Journal of infectious diseases, 195(2), 202-211 (2006-12-28)
Extracellular protein toxins contribute to the pathogenesis of a wide variety of Staphylococcus aureus infections. The present study investigated the effects that cell-wall active antibiotics and protein-synthesis inhibitors have on transcription and translation of genes for Panton-Valentine leukocidin, alpha-hemolysin, and
Impact of antibiotics on expression of virulence-associated exotoxin genes in methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Stevens DL, et al.
The Journal of Infectious Diseases, 195, 202-211 (2007)
Erika C von Grote et al.
Molecular bioSystems, 7(1), 150-161 (2010-08-24)
Cytokines are important mediators of the wound healing response. However, sampling of cytokines from the interstitial fluid at a healing wound site in experimental animals is a challenge. Microdialysis sampling is an in vivo collection option for this purpose as
The effect of massive small bowel resection and oral epidermal growth factor therapy on SGLT-1 distribution in rabbit distal remnant.
Chung BM, et al.
Pediatric Research, 55, 19-26 (2004)
Amy E Bryant et al.
Journal of medical microbiology, 68(3), 456-466 (2019-01-25)
Extracellular protein toxins contribute to the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections. The present study compared the effects of iclaprim and trimethoprim - two folic acid synthesis inhibitors - with nafcillin and vancomycin on production of Panton-Valentine leukocidin (PVL), alpha haemolysin